missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CD5 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD5.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 12.5 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 12.5-800 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD5. |
| Target Species | Mouse |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto