missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD5 Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18634770 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18634770

Marca: Novus Biologicals™ NBP2795765Plates

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 12.5 pg/mL
Assay Sensitivity 12.5-800 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD5.
Target Species Mouse
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
ID gene (immissione) 921
Simbolo del gene CD5
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Standard: Each vial contains 140 ng of recombinant mouse CD5.
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of rabbit anti-mouse CD5 monoclonal antibody.
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL rabbit anti-CD5 polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP).
  • Quantità 5 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio CD5
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2.0 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.25 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute standard powder with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 800 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato