Learn More
CD56/NCAM-1 Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD56/NCAM-1 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
158.10€ - 770.00€
Specifica
Antigene CD56 Ab-4
Clone 56C04; same as 123A8
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12679096
Vedere i documenti
Epredia
MS-1149-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12609106
Vedere i documenti
Epredia
MS-1149-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12619106
Vedere i documenti
Epredia
MS-1149-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12699096
Vedere i documenti
Epredia
MS-1149-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
537.00€
373.54€ / 500µL
Risparmia 163.46€
30% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12689096
Vedere i documenti
Epredia
MS-1149-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
817.00€
571.46€ / 1mL
Risparmia 245.54€
30% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12659106
Vedere i documenti
Epredia
MS-1149-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
489.00€
341.74€ / 7mL
Risparmia 147.26€
30% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Three isoforms of neural cell adhesion molecule (NCAM) are produced by differential splicing of the RNA transcript from a single gene. The 135 kDa isoform is the basic molecule which is glycosylated or sialylated to produce the mature species. NCAM (CD56) is reported to express on most neuroectodermal derived cell lines, tissues, and neoplasms such as retinoblastoma, medullblastoma, astrocytoma, and neuroblastoma. It is also expressed on some mesodermally derived tumors such as rhabdomyosarcoma and also on natural killer cells.
Host Species: Mouse
Clone: 56C04; same as 123A8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a small cell lung carcinoma
Molecular Weight: 180, 145 and 125 kDa
Positive Control: Neuroblastoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
CD56 Ab-4
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG2a κ
56C04; same as 123A8
Monoclonal
Mouse
Cell Adhesion
Membrane preparation of a small cell lung carcinoma