Learn More
CD57 Antibody (NK1/7565), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18546099 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18546099 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18546099 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320869JF646
Mouse Monoclonal Antibody
CD57 Monoclonal antibody specifically detects CD57 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD57
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone NK1/7565
Coniugato Janelia Fluor 646
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene HNK1, HNK-1, Human Natural Killer-1, L2, LEU7, LEU-7
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD57 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 27087
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2 λ