Learn More
Novus Biologicals™ CD6 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse CD6.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 10.94 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 10.94-700 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse CD6. |
| Target Species | Mouse |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | CD6 antigenFLJ44171, CD6 molecule, T12, Tp120, TP120T-cell differentiation antigen CD6 |
| Vedi altri risultati |