Learn More
CD62L Armenian Hamster anti-Rat, BV480, Clone: HRL1, BD OptiBuild™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 746467
Codice prodotto. 15990570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00€
    391.62€ / Pezzo
    Risparmia 0.38€
    0.10% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD62L Monoclonal antibody specifically detects CD62L in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD62L
Monoclonal
0.2 mg/mL
Armenian Hamster
RUO
Rat
Purified
Flow Cytometry
HRL1
Brilliant Violet 480
50 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2 λ