Learn More
CD71 Rat, anti-Mouse, Clone: RI7217, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
45.00€ - 121.00€
Specifica
| Antigene | CD71 |
|---|---|
| Clone | RI7217 |
| Concentrazione | 0.5 mg/ml |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Forma | Liquid |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18069415
|
Proteintech
65289-1-IG-500UG |
500 μg |
121.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18008935
|
Proteintech
65289-1-IG-100UG |
100 μg |
45.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The CD71 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with dmso induced friend erythroleukemia 745.6 of mouse CD71. This antibody recognizes mouse antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Specifica
| CD71 | |
| 0.5 mg/ml | |
| Liquid | |
| Mouse | |
| 2610028K12Rik, AI195355, AI426448, AU015758, CD71, E430033M20Rik, Mtvr 1, Mtvr1, p90, TFR, TFR1, Tfrc, transferrin receptor, Trfr | |
| Primary |
| RI7217 | |
| Flow Cytometry | |
| Rat | |
| 22042 | |
| IgG2a κ | |
| Store at 2°C to 8°C. Stable for one year after shipment. |