Learn More
Novus Biologicals™ CD83 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD83.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 6.25 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 6.25-400 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD83. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | B-cell activation protein, BL11CD83 antigen, CD83 antigen (activated B lymphocytes, immunoglobulin superfamily), CD83 molecule, Cell surface protein HB15, cell-surface glycoprotein, HB15hCD83 |
| ID gene (immissione) | 9308 |
| Vedi altri risultati |