Learn More
CD86 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: GL1, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech FITC-65068-500UG
Codice prodotto. 16841186
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The CD86 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with lps-activated cba/ca mouse spleen b cells of mouse CD86. This antibody recognizes mouse antigen. The CD86 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.
Specifica
Specifica
CD86
Monoclonal
0.5 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
GL1
FITC
500 μg
12524
IgG2a
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions