Learn More
CD8a Rat, APC-Cy7, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
156.45€ - 288.75€
Specifica
| Antigene | CD8a |
|---|---|
| Clone | 53-6.7 |
| Concentrazione | 0.2mg/mL |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15911558
|
EnquireBio
QAB16-APC7-25ug |
25 μg |
156.45€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15901558
|
EnquireBio
QAB16-APC7-100ug |
100 μg |
288.75€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| CD8a | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12525 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| 53-6.7 | |
| Flow Cytometry | |
| APC-Cyanine7 | |
| RUO | |
| NP_033987 | |
| Cd8a | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |