Learn More
Novus Biologicals™ CD9 Immunobeads for Exosome Isolation
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 Reactions
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Sinonimo | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Target Species | Human |
| Quantità | 10 Reactions |