Learn More
Novus Biologicals CD9 Immunobeads for Exosome Isolation (Mouse)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
Specifica
Specifica
| Descrizione | CD9 Immunobeads for Exosome Isolation (Mouse) |
| Sinonimo | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Content And Storage | Store at 4°C |
| Target Species | Human |
| Quantità | 10 Reactions |