Learn More
CD90/Thy1 Antibody (CL1040), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
363.00€ - 600.00€
Specifica
| Antigene | CD90/Thy1 |
|---|---|
| Clone | CL1040 |
| Diluizione | Western Blot 1 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18675968
|
Novus Biologicals
NBP2-52961-25ul |
25 μL |
363.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18661137
|
Novus Biologicals
NBP2-52961 |
0.1 mL |
600.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| CD90/Thy1 | |
| Western Blot 1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEGTYTCALHHSGHSPPISSQNVTVLRDKLVKCEGISLLAQNTSWL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CL1040 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 7070 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |