missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD90/Thy1 Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18680898 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
:
0.1 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18680898

Marca: Novus Biologicals™ NBP252961PEP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 7070
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 31 kDa
Quantità 0.1 mL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen
Simbolo del gene THY1
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-52961. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Research Category Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine CD90/Thy1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato