Learn More
Novus Biologicals™ CD97 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD97.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.25 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 31.25-2000 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD97. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1 |
| Vedi altri risultati |