Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003
Codice prodotto. p-7082419
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 15456529
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64690.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 300801-52-9
Formula molecolare C13H15NO2S, C13H15NO2S
Sinonimo Clk Inhibitor; TG003
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members.
Peso formulazione 249.33g/mol
Sensibilità Light Sensitive
Solubilità Soluble in DMSO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid
InChI Key BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O
IUPAC Name 1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 249.33
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-3H-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one