missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Cdc42 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 548.00€
Specifica
| Antigene | Cdc42 |
|---|---|
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12888062
![]() |
Invitrogen™
PA1092 |
100 μg |
548.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
12868062
|
Invitrogen™
PA1092X |
20 μL |
227.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cdc42 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ICC/IF
Rac1 is a GTPase which belongs to the RAS superfamily of small GTP-binding proteins. Members of this superfamily appear to regulate a diverse array of cellular events, including the control of cell growth, cytoskeletal reorganization, and the activation of protein kinases. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for the Rac1 gene.Specifica
| Cdc42 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human, Mouse, Rat, Monkey | |
| CDC42 | |
| AI747189; AU018915; CDC42; CDC42Hs; Cell division control protein 42 homolog; cell division cycle 42; cell division cycle 42 (GTP binding protein); cell division cycle 42 homolog; dJ224A6.1.1 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); dJ224A6.1.2 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)); G25K; G25K GTP-binding protein; growth-regulating protein; GTP binding protein, 25kDa; GTP-binding protein; RP1-224A6.5; small GTP binding protein CDC42; TKS | |
| CDC42 | |
| Primary | |
| Protein A |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide | |
| P60766, P60953, Q8CFN2 | |
| 12540, 64465, 998 | |
| C-Terminal truncated human recombinant protein. | |
| Antibody |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Cdc42 Polyclonal Antibody
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto