Learn More
CDK-IN-2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438217
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
50mg
Codice prodotto. 16438217
Marca: Medchem Express HY13033
MedChemExpress CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.
CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.
Specifica
Materiale o nome chimico CDK-IN-2
CAS 1269815-17-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H19ClFN3O2
Quantità 5 mg
Sinonimo CDK inhibitor II
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.87 mM)
SMILES FC1=CC(C2=CC(NC([C@H]3CNCCC3)=O)=NC=C2Cl)=C(C=C1)OC
Molecular Weight (g/mol) 363.81
Peso formulazione 363.81
Percent Purity 98.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.