Learn More
CDON Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene CDON
Concentrazione 0.25 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16837574
Vedere i documenti
Proteintech
17634-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16827574
Vedere i documenti
Proteintech
17634-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CDON and BOC are cell surface receptors of the immunoglobulin (Ig)/fibronectin type III (FNIII. CDON and BOC are coexpressed during development, form complexes with each other in a cis fashion, and are related to each other in their ectodomains, but each has a unique long cytoplasmic tail.
Specifica
Specifica
CDON
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O35158, Q32MD9, Q4KMG0
50937, 50938, 57810
CDON Fusion Protein Ag11904
Primary
-20°C
CDON
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDO, CDON, Cdon homolog (mouse), ORCAM
CDON
IgG
Antigen Affinity Chromatography