Learn More
Tocris Bioscience™ CDPPB
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18095622
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18095622
Marca: Tocris Bioscience™ 3235/10
Positive allosteric modulator of mGlu5 receptors
Brain penetrant, selective positive allosteric modulator at the mGlu5 receptor (EC50 values are 10 and 20 nM for human and rat receptors respectively). Antipsychotic; reverses amphetamine-induced locomotor activity and amphetamine-induced deficits in prepulse inhibition in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 781652-57-1
Formula molecolare C23H16N4O
Specifica
Materiale o nome chimico CDPPB
Quantità 10 mg
Peso formulazione 364.4
Purezza >98%
Peso molecolare 364.408