Learn More
Greiner Bio-One Ceaprene Stopper for Drosophila Containers
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
175 mL Drosophila Container
68 mL Drosophila Container
Dimensione della confezione:
pezzi 315
pezzi 605
Descrizione
- Gas-permeable
- Made of water-repellent material
- Color: White
- Non-sterile
- For use with insect breeding containers
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | Container: 36 mm |
| Product Type | Ceaprene Stopper |
| Materiale | Ceaprene |
| Colore | White |
| Altezza (sistema metrico) | Container: 82 mm |
| Quantità | 605/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 68 mL Drosophila Container |