Learn More
Greiner Bio-One Ceaprene Stopper for Drosophila Containers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7075376
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
175 mL Drosophila Container
68 mL Drosophila Container
Dimensione della confezione:
pezzi 315
pezzi 605
Codice prodotto. 10154721
Marca: Greiner Bio-One 332070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gas-permeable. Greiner Bio-One Ceaprene Stopper for Drosophila Containers are made of water-repellent material.
  • Gas-permeable
  • Made of water-repellent material
  • Color: White
  • Non-sterile
  • For use with insect breeding containers
Service Plan
No
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno Container: 53 mm
Product Type Ceaprene Stopper
Materiale Ceaprene
Colore White
Altezza (sistema metrico) Container: 100 mm
Quantità 315/Cs.
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 175 mL Drosophila Container