missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cediranib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
Descrizione
Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cediranib |
| CAS | 288383-20-0 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H27FN4O3 |
| Quantità | 200 mg |
| Sinonimo | AZD2171 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 20 mg/mL (44.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 450.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto