missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefditoren (Pivoxil), MedChemExpress

Codice prodotto. 16421266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16421266

Marca: Medchem Express HY17452A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cefditoren Pivoxil (ME 1207) is a broad-spectrum, third-generation, oral cephalosporin antibacterial with enhanced stability against many common β lactamases.

Cefditoren Pivoxil has activity against Gram-negative organisms and Gram-positive organisms. Cefditoren Pivoxil can be used in the research of infection diseases such as acute exacerbations of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia (CAP), streptococcal pharyngitis/tonsillitis, or uncomplicated skin and skin structure infections.

Specifica

Materiale o nome chimico Cefditoren (Pivoxil)
Forma fisica Solid
CAS 117467-28-4
Colore Light Yellow
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H28N6O7S3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Cefditoren pivoxyl Cefditoren pivaloyloxymethyl ester ME 1207
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (161.10 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C\C3=C(C)N=CS3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 620.72
Peso formulazione 620.72
Percent Purity 99.31%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato