missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefepime Dihydrochloride Monohydrate, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099024
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16442249

Marca: Medchem Express HYB0616

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Specifica

Materiale o nome chimico Cefepime Dihydrochloride Monohydrate
CAS 123171-59-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H28Cl2N6O6S2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (17.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(CC(CS[C@]2([H])[C@@H]3NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)=C(C(O)=O)N2C3=O)CCCC1.[Cl-].Cl.O
Molecular Weight (g/mol) 571.5
Peso formulazione 571.5
Percent Purity 99.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato