missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cefoperazone sodium salt, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Descrizione
- It is used to study drug-protein binding, expression and inhibition of penicillin-binding proteins (PBPs) during cell wall synthesis.
- Cefoperazone sodium salt is a broad spectrum third generation cephalosporin antibiotic that has similar antimicrobial activity to ceftazidime.
- It is active against Pseudomonoas aeruginosa and it has enhanced activity against Enterobacteriaceae and Bacteroides sp. in the presence of the beta-lactamase inhibitor sulbactam. Compared to cefotaxime, cefoperazone has greater susceptibility to hydrolysis by some beta-lactamases.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| pH | 4.5 to 6.5 (1 in 4) |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 4902135 |
| Sinonimo | Cefobid, Cefoperazone sodium, CPZ, T-1551, [6R-[6.alpha.,7.beta.(R*)]]-7- [[[[(4-Ethyl-2,3- dioxo-1-piperazinyl) carbonyl]amino] (4-hydroxyphenyl) acetyl] amino]-3- [[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) thio] methyl]- 8-oxo-5- thia-1-azabicyclo[4.2.0], oct-2-ene-2- carboxylic acid, 7-[D-(-)-alpha- (4-ethyl-2,3-dioxo- 1-piperazinecarboxamido)- alpha-(4-hydroxyphenyl) acetamido]- 3-[[(1-methyl-1H- tetrazol-5-yl) thio] methyl]-3-cephem-4- carboxylic acid |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (50mg/mL - clear, faint yellow solution). |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cefoperazone Sodium Salt, USP
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cefoperazone SodiumSalt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto