Learn More
Cefotaxime Sodium Salt, ≥95%, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11409101 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 11409101
Marca: MP Biomedicals 0215494790
Identificatori chimici
CAS 64485-93-4
Formula molecolare C16H16N5NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 477.44
Numero MDL MFCD00079073
InChI Key AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Sinonimo (6R-(6-α,7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt, (6R-(6-α, 7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4, 2
PubChem CID 88631411
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Cefotaxime Sodium Salt
Tipo Cefotaxime Sodium Salt
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 500 mg
Intervallo percentuale saggio ≥95%
IUPAC Name sodium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Peso formulazione 477.5
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cefotaxime Sodium Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cefotaxime Sodium Salt