Learn More
Cefpirome sulfate, 95%, Thermo Scientific™
A fourth generation cephalosporin antibiotic
119.00€
Identificatori chimici
| CAS | 98753-19-6 |
|---|---|
| Formula molecolare | C22H24N6O9S3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 612.647 |
| Numero MDL | MFCD11864966 |
| InChI Key | RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N |
| PubChem CID | 134129654 |
| IUPAC Name | (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate |
| SMILES | CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15497179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66001.03 |
1g |
119.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 98753-19-6 | |
| 612.647 | |
| RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N | |
| (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate |
| C22H24N6O9S3 | |
| MFCD11864966 | |
| 134129654 | |
| CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] |
Specifica
| Cefpirome sulfate | |
| White | |
| MFCD11864966 | |
| RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N | |
| (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate | |
| 134129654 | |
| 95% |
| 98753-19-6 | |
| C22H24N6O9S3 | |
| Soluble in DMSO | |
| CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] | |
| 612.647 | |
| 612.66 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'rtecsNumber' : UW8970000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold