Learn More
Cefprozil monohydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16454367
Marca: Medchem Express HYB0458
MedChemExpress Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.
Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.
Specifica
Materiale o nome chimico Cefprozil monohydrate
Forma fisica Solid
CAS 121123-17-9
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21N3O6S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 1.1 mg/mL (2.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(N1[C@@]2([H])[C@H](NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)C1=O)=C(CS2)/C=C/C)=O.O
Molecular Weight (g/mol) 407.44
Peso formulazione 407.44
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.