missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefprozil monohydrate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16408498
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16408498

Marca: Medchem Express HYB0458

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.

Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.

Specifica

Materiale o nome chimico Cefprozil monohydrate
Forma fisica Solid
CAS 121123-17-9
Colore Off-White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21N3O6S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 1.1 mg/mL (2.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(N1[C@@]2([H])[C@H](NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)C1=O)=C(CS2)/C=C/C)=O.O
Molecular Weight (g/mol) 407.44
Peso formulazione 407.44
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato