Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ceftiofur hydrochloride
Codice prodotto. 16621842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 16621842
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463420250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103980-44-5
Formula molecolare C19H18ClN5O7S3
Molecular Weight (g/mol) 560.01
InChI Key KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
IUPAC Name (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(furan-2-carbonylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
SMILES Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)C3=CC=CO3)=C(N2C1=O)C(O)=O)C1=CSC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ceftiofur hydrochloride
Punto di fusione >190.0°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 560.02