missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceftobiprole, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099538
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16487367

Marca: Medchem Express HY112579

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.

Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.

Specifica

Materiale o nome chimico Ceftobiprole
CAS 209467-52-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22N8O6S2
Quantità 5 mg
Sinonimo Ro 63-9141 BAL 9141
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (9.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C3C(N([C@H]4CNCC4)CC/3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=NSC(N)=N5)=N\O)=O)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 534.57
Peso formulazione 534.57
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato