missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cefuroxime sodium, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
Cefuroxime sodium is an orally active second-generation cephalosporin antibiotic with increased stability to β-lactamase. Cefuroxime sodium has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefuroxime sodium |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 56238-63-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H15N4NaO8S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.03 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (112.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(N12)=C(COC(N)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CC=CO3)=N\OC)=O)C1=O)O[Na] |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto