Learn More
Novus Biologicals™ Celastrol, IL-17A (IL-17A Inhibitor)
Codice prodotto. 18197622 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
Codice prodotto. 18197622
Marca: Novus Biologicals™ NBP2293620.01G
Used in assays to inhibit IL-17A induction
CAS Number 34157-83-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formulazione Solubility:DMSO: >10 mg/mL assay:>or equal to 98% (HPLC)
Content And Storage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Tampone Solubility:DMSO: >10 mg/mL assay: ≥ 98% (HPLC)
Quantità 0.01 g