Learn More
Celecoxib, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096512
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
Codice prodotto. 16481409
Marca: Medchem Express HY14398
MedChemExpress Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Celecoxib
CAS 169590-42-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H14F3N3O2S
Quantità 1 g
Sinonimo SC 58635
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.11 mM)
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Peso formulazione 381.37
Percent Purity 99.59%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.