Learn More
Celestine Blue, pure
Codice prodotto. 10424795 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10424795
Marca: Thermo Scientific Acros 195560500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1562-90-9 | C17H18ClN3O4 | 363.798 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1562-90-9
Formula molecolare C17H18ClN3O4
Molecular Weight (g/mol) 363.798
Numero MDL MFCD00011927
InChI Key OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54684697
IUPAC Name 7-(diethylamino)-4-hydroxy-3-oxophenoxazin-10-ium-1-carboxamide;chloride
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Celestine blue
Indice di Merck 15, 1961
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 638 to 648nm
Peso formulazione 363.79
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 700 min. (in water)
Spettrometria UV Complies
Colore Black to Brown
Quantità 50 g
Forma fisica Powder