Learn More
Celestine Blue, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Celestine blue |
| Indice di Merck | 15, 1961 |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 638 to 648nm |
| Peso formulazione | 363.79 |
| Grado | Ultrapuro |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Estinzione specifica | 700 min. (in water) |
| Spettrometria UV | Complies |
| Colore | Black to Brown |
| Vedi altri risultati |