Learn More
CELF6 Monoclonal Antibody (OTI2A9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811936S
Descrizione
CELF6 Monoclonal antibody specifically detects CELF6 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| CELF6 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96J87 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 60677 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2A9 | |
| Unconjugated | |
| CELF6 | |
| 6330569O16Rik; Bruno -like 6, RNA binding protein; BRUNOL6; bruno-like 6, RNA binding protein; bruno-like protein 6; CELF6; CELF-6; CUG-BP and ETR-3 like factor 6; CUG-BP- and ETR-3-like factor 6; CUGBP Elav-like family member 6; CUGBP, Elav-like family member 6; RNA-binding protein BRUNOL-6 | |
| Full length human recombinant protein of human CELF6 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.