Learn More
CELF6 Monoclonal Antibody (OTI2A9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811936
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
RNA-binding protein implicated in the regulation of pre-mRNA alternative splicing. Mediates exon inclusion and/or exclusion in pre-mRNA that are subject to tissue-specific and developmentally regulated alternative splicing. Specifically activates exon 5 inclusion of TNNT2 in a muscle-specific splicing enhancer (MSE)-dependent manner. Promotes also exon exclusion of INSR pre-mRNA.Specifica
| CELF6 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96J87 | |
| CELF6 | |
| Full length human recombit protein of human CELF6 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2A9 | |
| Unconjugated | |
| CELF6 | |
| BRUNOL6 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 60677 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.