Learn More
Corning™ Fiasche non trattate per colture cellulari
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
60 mL
210 mL
250 mL
Area di coltura:
175 cm2
75 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
30 to 45 mL
35 to 52.5 mL
5 to 7.5 mL
Descrizione
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Cap Types
- Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
- Plug seal caps for airtight cultures
- Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
- Antitip skirt
- Molded graduations
- Frosted marking areas on both sides
- Support bar across the top
- Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar-style concentric circle
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 2.02 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For optimal cell attachment |
| Include | Lot numbers for ease in traceability |
| Stile collo | Canted |
| Forma | Rectangular |
| Graduated | Yes |
| Vedi altri risultati |