Learn More
Corning™ Fiasche non trattate per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10399493 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
60 mL
210 mL
250 mL
Area di coltura:
175 cm2
75 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
30 to 45 mL
35 to 52.5 mL
5 to 7.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
Codice prodotto. 10399493
Marca: Corning™ 431465
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Printed with lot numbers for ease in traceability
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Cap Types
  • Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
  • Plug seal caps for airtight cultures
  • Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
Canted-neck flasks feature:
  • Antitip skirt
  • Molded graduations
  • Frosted marking areas on both sides
  • Support bar across the top
  • Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar-style concentric circle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 210 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For optimal cell attachment
Include Lot numbers for ease in traceability
Stile collo Canted
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Not Treated
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Forma del fondo U-shape
Tipo di chiusura Vented
Area di coltura
Volume (sistema metrico) di lavorazione 30 to 45 mL