Learn More
Corning™ Fiasche non trattate per colture cellulari
Printed with lot numbers for ease in traceability
225.18€ - 318.74€
Specifica
Colore chiusura | Arancione |
---|---|
Materiale chiusura | HDPE |
Materiale | Polistirene |
Da utilizzare con (applicazione) | Per adesione cellulare ottimale |
Include | Numeri di lotto per una facile tracciabilità |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10399493
|
Corning™
431465 |
210 mL | 30 to 45 mL | 150 cm2 |
225.18€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10783394
|
Corning™
431466 |
250 mL | 35 to 52.5 mL | 175 cm2 |
318.74€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10258773
|
Corning™
431463 |
10 ml | 5 to 7.5 mL | 25 cm2 |
275.50€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10125863
|
Corning™
431464 |
60 mL | 75 cm2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Cap Types
- Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
- Plug seal caps for airtight cultures
- Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
- Antitip skirt
- Molded graduations
- Frosted marking areas on both sides
- Support bar across the top
- Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar-style concentric circle
Specifica
Arancione | |
Polistirene | |
Numeri di lotto per una facile tracciabilità | |
Sì | |
Con sfiato |
HDPE | |
Per adesione cellulare ottimale | |
Rettangolare | |
Sì |