Learn More
Applied Biosystems™ Cell Fractionation Buffer for PrepSEQ™ Nucleic Acid Sample Preparation Kit
Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3 bottles, 25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
Cell Fractionation Buffer is used to process the mammalian cell pellet to obtain free Mycoplasma and then combine with the Mycoplasma pellet in the large scale PrepSEQ extraction protocol. This protocol can process up to 15 mL of sample (up to 106 cells/mL) for the detection of Mycoplasma.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cell Fractionation Buffer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mycoplasma detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PrepSEQ™ Nucleic Acid Sample Preparation Kit |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 3 bottles, 25 mL |