Learn More
Cytiva Kit di proliferazione cellulare, kit ELISA BioTrak™ e componenti
Provides a precise, fast and simple colorimetric assay to quantitate proliferating cells cultured in a 96 well microplate
Marca:  Cytiva RPN202
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10004694
  • 1023.00€ / 4mL
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Recommended cell number: 10e6-10e7 cells/mL (Cell proliferation kit) 10e2 cells/well-10e5 cells/well (Biotrak ELISA kit)
  • Required time: 2-3 hour post-labeling (labeling 1-2 hours)
  • Antibody and labeling reagent available separately for ELISA and ICC systems
  • Suitable for in vivo and in vitro tissue labeling in addition to cultured cells (ELISA format)
  • Non radioactive protocols provide sensitivity comparable to autoradiographic methods
  • Cell proliferation kit avoids the need to chemically denature DNA. Cellular morphology is preserved allowing multiple labeling experiments
  • 5-fluoro-2'-deoxyuridine is used to inhibit thymidilate synthetase increasing BrdU incorporation
When ordering the Cell Proliferation Kit (RPN20), you must also order DAB REAGENT OF RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
Specifica
Specifica
BrdU
130 μL
Immunocytochemistry
Anti-5-2'-deoxyuridine Monoclonal Antibody Nuclease
2°C to 8°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1