Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ 384-well, Poly-L Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10185793
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 10185793
Marca: Greiner Bio-One 781936
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Non-sterile; Lid:With Lid
  • Improves adhesion of different cell types to polystyrene surfaces
  • Reduced-serum or serum-free cultivation
  • Increase in isolation and cultivation efficiency
  • Ready-to-use products, time-saving
  • Consistent quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 16 x 24
Autoclavabile Not Autoclavable
Imballaggio 5/Pk., 20/Cs.
Binding Type Non Binding
Colore Black, Clear Bottom
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 15 to 110 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Poly-L-Lysine
Total Volume (Metric) Well 131 μL
Forma pozzetto Rounded Square
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
N. per custodia 20
N. per confezione 5
Temperature Range (Metric) Room Temperature