missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ 96-well, Poly-D Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate

Click to view available options
Colore:
White, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Reduced-serum or serum-free cultivation
- Cell differentiation and neuron growth
- Promotion of cell adhesion, proliferation and growth of transfected cell lines
- Increase in isolation and cultivation efficiency
- Consist
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Imballaggio | 5/Pk., 20/Cs. |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 25 to 340 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto