Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari Cellcoat™
Codice prodotto. 10621512
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 ml
Include:
Red filter screw cap
Writing area; Red filter screw cap
Dimensione della confezione:
pezzi 5
pezzi 50
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
5 to 10 mL
Codice prodotto. 10621512
Marca: Greiner Bio-One 658950
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Migliore adesione cellulare e imitazione dell'ambiente cellulare in vivo. Le fiasche per colture cellulari Greiner Bio-One™ Cellcoat™ possono essere utilizzate per studi di differenziazione cellulare, interazioni con matrice cellulare, dosaggio dei ricettori, espressione genica e modifica genetica, embriogenesi e sviluppo degli organi, saggi di sensibilità e screening delle droghe e coltura di cellule tumorali primarie.
  • Promotion of cell adhesion, proliferation and growth of endothelial cell, hepatocytes, muscle cells, pheochromocytoma cells (PC12) and other cell types
  • Shelf life: 24 months at room temperature
  • Cell cultivation in serum-free or serum-reduced medium
  • Rat tail Collagen Type I
  • Increase in isolation and cultivation efficiency
  • Ready-to-use products: immediate use, time-saving 
  • Consistent quality 
  • Storable at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Polistirene
Include Writing area; Red filter screw cap
Stile collo Canted
N. per custodia Confezione da 250
N. per confezione 250
Rivestimento superficiale Collagen Type I Protein
Graduated