Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-D-Lysine Protein Coated Cell Culture Multiwell Plates
Codice prodotto. p-7075426
Click to view available options
Area di coltura:
1.9 sq. cm
9.6 sq. cm
Capacità (sistema metrico):
3.3 mL
16.1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10297391
Marca: Greiner Bio-One 662940
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for low-serum, serum-free cultivation and cell differentiation. Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-D-Lysine Protein Coated Cell Culture Multiwell Plates helps in promotion of cell adhesion and proliferation.
Poly-D-lysine (PDL) are synthetic molecules which increase cell adhesion to vessels by altering the net charge of the surface without stimulating biological activity.
  • Coated with Poly-D-Lysine synthetic protein (75-150 kDa)
  • For promotion of cell adhesion, proliferation and growth of transfected cell lines, neuronal cell lines, primary neurons and glial cells
  • Ready-to-use products
  • Includes lid with condensation rings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 3.3 mL
Colore Clear
Area di coltura 1.9 sq. cm
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Poly-L-Lysine
Tipo Multi-well Cell Culture Plate
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.5 to 1.0 mL
Conteggio pozzetti 24
Include Lid
N. per custodia 50
N. per confezione 5
Temperature Range (Metric) Room Temperature
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127.76 mm
Larghezza (sistema metrico) 85.48 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm