Learn More
Corning™ CellCube™ Modules
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
1.5 L
Livelli vassoi:
10
25
Trattamento superficiale:
CellBIND
Tissue Culture-treated
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
CellCube Modules provide:
- a series of parallel, polystyrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates.
- polystyrene growth surface optimally treated for the growth of attachment dependent cells.
- a perfused environment which more closely simulates in vivo conditions and reliably distributes nutrients and oxygen.
- an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Individually bagged |
| Capacità (sistema metrico) | 600 mL |
| Graduazioni | No |
| N. per custodia | 2 |
| N. per confezione | 1 |
| Product Type | CellCube Module |
| Forma | Square |
| Sterilità | Sterile |
| Area di coltura | 8500 cm2 |
| Trattamento superficiale | Tissue Culture-treated |
| Vedi altri risultati |