Learn More
Corning™ Terreni di coltura cellulare liquidi classici DMEM
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15313621
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Con additivi:
Glucose
Glucose, Glutamine
Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate
Glucose, Sodium Pyruvate
Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES
Glutamine, Glucose
Senza additivi:
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
No Glutamine, No Sodium Pyruvate
No Sodium Pyruvate
None
Product Type:
DMEM Media, 1 g/L Glucose
DMEM Media, 4.5 g/L Glucose
Terreno DMEM
Dimensione della confezione:
10L
20L
pezzi 6
Codice prodotto. 15313621
Marca: Corning™ 15013LX
I prodotti sono sottoposti a una serie di test per determinare la funzionalità e la tossicità utilizzando l'analisi di stimolazione della crescita. Il terreno per coltura cellulare liquido classico Corning™ DMEM supporta la crescita della coltura cellulare e la sostituzione di piridossina HCl per piridossal e assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale.
  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
  • Original formulation was used to culture embryonic mouse cells
  • Has been modified to support variety of normal and transformed cells, such as primary cultures of mouse and chicken cells
  • Formulations can differ in amount or absence of components such as glucose, sodium pyruvate, sodium bicarbonate and L-glutamine
  • Tested to determine pH and osmolality
  • Low levels of endotoxin, and absence of contamination
  • Tested for bacterial endotoxin using the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay
  • Osmolality: 335±mOsm/kg H2O
  • Mycoplasma: Tested Negative
  • Sterility: Pass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type DMEM Media, 4.5 g/L Glucose
Con additivi Glucose, Sodium Pyruvate
Senza additivi No Glutamine
Da utilizzare con (applicazione) To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics
Quantità 1 x 10 L
Livello di endotossine <0.25EU/mL
Formulazione Inorganic Salts: 200mg/L CaCl2 (anhydrous), 0.1mg/L Fe(NO3)3.9H2O, 400mg/L KCl, 97.7mg/L MgSO4 (anhydrous), 6400mg/L NaCl, 125mg/L NaH2PO4.H2O, 3700mg/L NaHCO3; Amino Acids: 84mg/L L-Arginine. HCl, 62.57mg/L L-Cystine.2HCl, 30mg/L Glycine, 42mg/L L-Histidine.HCl.H2O, 104.8mg/L L-Isoleucine, 104.8mg/L L-Leucine, 146.2mg/L L-Lysine. HCl, 30mg/L L-Methionine, 66mg/L L-Phenylalanine, 42mg/L L-Serine, 95.2mg/L L-Threonine, 16mg/L L-Tryptophan, 103.79mg/L L-Tyrosine.2Na.2H2O, 20mg/L L-Valine; Vitamins: 4mg/L D-Calcium pantothenate, 4mg/L Choline chloride, 4mg/L Folic Acid, 7.2mg/L i-Inositol, 4mg/L Nicotinamide, 4mg/L Pyridoxine. HCl, 0.4mg/L Riboflavin, 4mg/L Thiamine. HCl; Other: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Phenol red. Na, 110mg/L Sodium pyruvate; Added: 584mg/L L-glutamine Powder, 20 mL/L 200 mM Solution.
Content And Storage 2 to 8°C